Merck
630365
Sigma-Aldrich
4-乙酰氧基苯基碘化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7IO2Zn
分子量:
327.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
濃度
0.5 M in THF
雜質
1-3% inorganic chloride
bp
65 °C
密度
1.014 g/mL at 25 °C
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccc([Zn]I)cc1
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
OLMYRQFYOWNSBS-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)