濃度
0.5 M in THF
雜質
1-3% inorganic chloride
bp
65 °C
密度
1.033 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
DUYNRVQSBJWXDT-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup