Merck
61735
Sigma-Aldrich
(±)-熏衣草醇
technical, ≥90% (GC)
别名:
(±)-2-异丙烯基-5-甲基-4-己烯-1-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1722733
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical
方案
≥90% (GC)
折射率
n20/D 1.470
密度
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
C\C(C)=C/CC(CO)C(C)=C
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
208.4 °F
闪点(°C)
98 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)