Merck
616923
甲基-d3-三苯基碘化膦
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3P(C6H5)3I
CAS号:
分子量:
407.24
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
同位素纯度
98 atom % D
mp
186-188 °C (lit.)
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
InChI key
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)