Merck
616877
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-四甲基环戊二烯-2-甲基-d3
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9D3H11
分子量:
125.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
85% (CP)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C1=C(C)CC(C)=C1C
InChI
1S/C9H14/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3/h5H2,1-4H3/i3D3
InChI 密鑰
VNPQQEYMXYCAEZ-HPRDVNIFSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - closed cup
閃點(°C)
42 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)