Merck
615722
Sigma-Aldrich
氢化肉桂酸-d9,OH
98 atom % D
别名:
3-苯基丙酸-d9
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5CD2CD2COOH
分子量:
159.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
表单
solid
沸点
280 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
质量偏移
M+9
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
InChI key
XMIIGOLPHOKFCH-NVLGFDPUSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
230.0 °F
闪点(°C)
110 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)