Merck
612529
Supelco
乙苯溶液 溶液
NMR reference standard, 10% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.01 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10
CAS号:
分子量:
106.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
NMR reference standard
analytical standard
成份
TMS, 0.01%
濃度
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
格式
single component solution
SMILES 字串
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI 密鑰
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
1H sensitivity
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, hearing organs, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3