Merck
609099
Sigma-Aldrich
L-Threonine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
别名:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-15N, 15N Labeled L-threonine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH(15NH2)CO2H
分子量:
120.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −27.4°, c = 1 in H2O
技術
bio NMR: suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i5+1
InChI 密鑰
AYFVYJQAPQTCCC-SZEKAKMSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3