Merck
605700
Sigma-Aldrich
棕榈酸-5,6,7,8-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
别名:
十六烷酸-5,6,7,8-13C4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7(13CH2)4(CH2)3CO2H
分子量:
260.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
表单
solid
mp
61-64 °C (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-BMHINFNASA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)