Merck
604720
Sigma-Aldrich
L-丝氨酸-3-13C
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO13CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
106.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
N[C@@H]([13CH2]O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1
InChI 密鑰
MTCFGRXMJLQNBG-IJGDANSWSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1