Merck
603899
Sigma-Aldrich
DL-苹果酸-2-13C
99 atom % 13C
别名:
2-hydroxy-butanedioic-2-13C acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH213CH(OH)CO2H
分子量:
135.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
131-133 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O[13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1
InChI 密鑰
BJEPYKJPYRNKOW-VQEHIDDOSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1