Merck
60323
Sigma-Aldrich
锡酸钾三水
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2Sn(OH)6
CAS号:
分子量:
298.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0%
SMILES 字串
O.O.O.[K+].[K+].[O-][Sn]([O-])=O
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)