Merck
598054
Sigma-Aldrich
2-[(三甲基甲硅烷基)乙炔基]苯甲醚
98%
别名:
2-甲氧基-1-(三甲基甲硅烷基乙炔)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3COC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
204.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.5420 (lit.)
bp
247-249 °C (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-8-6-5-7-11(12)9-10-14(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
HNAJPTRCGNBCPB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup