Merck
59750
Sigma-Aldrich
溴化异丙基三苯膦 – 氨基钠混合物
1 g contains ~2.3 mmol phosphonium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
品質
1 g contains ~2.3 mmol phosphonium bromide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Br-].N[Na].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
數量
1mL 含 ~1.6mmol 溴化膦
其他說明
即用型混合物,用于在 THF 中制备对应的叶立德
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
M. Schlosser et al.
Chimia, 36, 396-396 (1982)