Merck
597422
Sigma-Aldrich
氯甲基(甲基)二甲氧基硅烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClH2CSi(OCH3)2CH3
CAS号:
分子量:
154.67
Beilstein:
2069906
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CO[Si](C)(CCl)OC
InChI
1S/C4H11ClO2Si/c1-6-8(3,4-5)7-2/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZXZMFKUGAPMMCJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
131.0 °F - closed cup
閃點(°C)
55 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
A viable alternative to the popular Stille and Suzuki coupling reactions mainly due to the formation of nontoxic byproducts and stability to many reaction conditions.