solid
mp
55-59 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)Oc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-6(2)14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
InChI key
FKHTXEIXJGJOCH-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3