Merck
596183
Sigma-Aldrich
3-溴-2-甲氧基-5-甲基苯硼酸
别名:
3-溴-5-甲基-2-甲氧基苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10BBrO3
分子量:
244.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H10BBrO3/c1-5-3-6(9(11)12)8(13-2)7(10)4-5/h3-4,11-12H,1-2H3
InChI 密鑰
WHQCYDMSPACJBE-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)