Merck
596175
Sigma-Aldrich
6-氯吡啶-3-甲醛
96%
别名:
6-氯烟醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4ClNO
CAS号:
分子量:
141.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
77-81 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
InChI 密鑰
AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)