Merck
595748
Sigma-Aldrich
聚(分散橙 3 丙烯酰胺)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
转变温度
Tg (DSC) 111 °C (onset)
溶解性
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
377 nm
一般描述
非线性光学聚合物
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)