Merck
595330
Sigma-Aldrich
氯化铱(III) 盐酸盐 水合物
99.98% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IrCl3 · xH2O · yHCl
分子量:
298.58 (anhydrous free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.98% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: iridium
雜質
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.Cl.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+3;/p-3
InChI 密鑰
ZRPRRAOCEABMND-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3