Merck
595284
Sigma-Aldrich
4-(4′-丙氧基苯基)苯硼酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H17BO3
分子量:
256.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
95%
mp
235-240 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-2-11-19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-10,17-18H,2,11H2,1H3
InChI key
ZJCHLFOLMBDUPR-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含有不定量的酸酐
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)