Merck
595004
Sigma-Aldrich
4-氟-3-甲基苯甲酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CH3)COCl
CAS号:
分子量:
172.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
97%
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
129-133 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(ccc1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(8(9)11)2-3-7(5)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
FMFLKTDRPXYUGP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)