Merck
594695
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-天冬氨酸-2-13C
99 atom % 13C
别名:
N-(9-芴甲氧羰基)-L-天冬氨酸-2-13C, L-天冬氨酸-2-13C,N-芴甲氧羰基衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH213CH(NH-Fmoc)CO2H
分子量:
356.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
mp
179-181 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+1
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)C[13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H17NO6/c21-17(22)9-16(18(23)24)20-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i16+1
InChI key
KSDTXRUIZMTBNV-JCETWUESSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)