Merck
594547
Sigma-Aldrich
2-甲基-4-氯苯腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(CH3)CN
CAS号:
分子量:
151.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
57-61 °C (lit.)
官能团
chloro
nitrile
SMILES字符串
Cc1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChI key
ZZAJFWXXFZTTLH-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)