Merck
594008
Sigma-Aldrich
乙氧基二甲基氯甲基硅烷
98%
别名:
氯甲基(二甲基)乙氧基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2Si(CH3)2OCH2CH3
CAS号:
分子量:
152.69
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
98%
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCO[Si](C)(C)CCl
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
79.0 °F - closed cup
闪点(°C)
26.11 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)