Merck
593494
Sigma-Aldrich
四(吡咯烷并)二硼烷
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H32B2N4
分子量:
302.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
78-82 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCN(C1)B(B(N2CCCC2)N3CCCC3)N4CCCC4
InChI
1S/C16H32B2N4/c1-2-10-19(9-1)17(20-11-3-4-12-20)18(21-13-5-6-14-21)22-15-7-8-16-22/h1-16H2
InChI 密鑰
SSJAPCOUEXPQNP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)