Merck
593419
Sigma-Aldrich
2-氟-5-碘苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(I)B(OH)2
分子量:
265.82
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
>230 °C (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1cc(I)ccc1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI key
QZPDCZSOVJLEKB-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)