Merck
592935
Sigma-Aldrich
反-3-甲氧基-1-丙烯基硼酸频哪醇酯
95%
别名:
(E)-2-(3-甲氧基-1-丙烯-1-基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19BO3
分子量:
198.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.4430 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)7-6-8-12-5/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
InChI 密鑰
FBAOFKFCKHJXRU-VOTSOKGWSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
214.0 °F - closed cup
閃點(°C)
101.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter