About This Item
线性分子式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM((NHCH2CH2CO2(CH2)3Si(OCH3)3)8
分子量:
2391.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
描述
trimethoxysilyl surface group
形狀
liquid
分子量
generation 0
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
10 wt. % in isopropanol
號表面基團
8
折射率
n20/D 1.3859
bp
82.4 °C
密度
0.819 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CO[Si](CCCOC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
特點和優勢
Contains 8 surface organosilicon groups.
法律資訊
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.