Merck
590843
Sigma-Aldrich
DL-缬氨酸-2-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCD(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
118.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥98% (CP)
mp
295 °C (subl.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]C(N)(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i4D
InChI 密鑰
KZSNJWFQEVHDMF-QYKNYGDISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)