Merck
590827
Sigma-Aldrich
3-苯氧基苯乙酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
228.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
88-91 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
phenoxy
SMILES字符串
OC(=O)Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)10-11-5-4-8-13(9-11)17-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI key
LEMRHTTWKDVQEI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)