Merck
590770
Sigma-Aldrich
2-(2-噻吩基)呋喃
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6OS
CAS号:
分子量:
150.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.6210 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
密度
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
c1coc(c1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H6OS/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6H
InChI 密鑰
RVYKTPRETIBSPK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
198.0 °F
閃點(°C)
92.2 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Chung-Wen Kuo et al.
Membranes, 11(2) (2021-02-13)
Five carbazole-containing polymeric membranes (PDTC, P(DTC-co-BTP), P(DTC-co-BTP2), P(DTC-co-TF), and P(DTC-co-TF2)) were electrodeposited on transparent conductive electrodes. P(DTC-co-BTP2) shows a high ΔT (68.4%) at 855 nm. The multichromic properties of P(DTC-co-TF2) membrane range between dark yellow, yellowish-green, gunmetal gray, and dark