Merck
590118
Sigma-Aldrich
2-丙基丙烯酸乙酯
99%, contains 150 ppm BHT as inhibitor
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O2
CAS号:
分子量:
142.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
包含
150 ppm BHT as inhibitor
折射率
n20/D 1.4234 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
密度
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]\C([H])=C(/CCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
MXUMJFMINXROCH-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
115.0 °F - closed cup
閃點(°C)
46.1 °C - closed cup