Merck
589594
Sigma-Aldrich
1-丙醇-2,2-d2
98 atom % D
别名:
丙醇-2,2-d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CD2CH2OH
CAS号:
分子量:
62.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
沸点
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
密度
0.830 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[2H]C([2H])(C)CO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i2D2
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-CBTSVUPCSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
59.0 °F - closed cup
闪点(°C)
15 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)