Merck
589403
Sigma-Aldrich
DL-苯丙氨酸-2-13C
99 atom % 13C
别名:
DL-苯丙氨酸-α-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH213CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
166.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
N[13CH](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i8+1
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-VJJZLTLGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)