Merck
588946
Sigma-Aldrich
3-[5-(2-(三氟甲基)苯基)呋喃-2-基]-丙烯酸,主要为反式
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H9F3O3
分子量:
282.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C14H9F3O3/c15-14(16,17)11-4-2-1-3-10(11)12-7-5-9(20-12)6-8-13(18)19/h1-8H,(H,18,19)/b8-6+
InChI 密鑰
WWHMEYXWUKCAKU-SOFGYWHQSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves