Merck
588776
Sigma-Aldrich
4-溴联苯醚-d5
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4OC6D5
CAS号:
分子量:
254.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
沸点
305 °C (lit.)
密度
1.451 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2ccc(Br)cc2)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
JDUYPUMQALQRCN-RALIUCGRSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)