Merck
587222
Sigma-Aldrich
磷酸铕(III) 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
EuO4P · xH2O
CAS号:
分子量:
246.94 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
表单
powder and chunks
反应适用性
reagent type: catalyst
core: europium
SMILES字符串
[Eu+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Eu.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
InChI key
BOCFVANIXFYKBV-UHFFFAOYSA-K
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)