Merck
586390
Sigma-Aldrich
1-十二烷醇-1-13C
99 atom % 13C
别名:
正十二烷醇-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)1013CH2OH
CAS号:
分子量:
187.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCCCCCCCCCC[13CH2]O
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i12+1
InChI 密鑰
LQZZUXJYWNFBMV-HNHCFKFXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
249.8 °F - closed cup
閃點(°C)
121 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)