Merck
58112
Sigma-Aldrich
三溴化碘
≥97.0% (RT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IBr3
CAS号:
分子量:
366.62
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (RT)
密度
3.41 g/mL at 20 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Br[I](Br)Br
InChI
1S/Br3I/c1-4(2)3
InChI key
FXOJASSPEGUXFT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)