Merck
579939
Sigma-Aldrich
2,4-二氨基-6-(4-甲氧苯基)-1,3,5-三嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11N5O
CAS号:
分子量:
217.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
231-235 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)-c2nc(N)nc(N)n2
InChI
1S/C10H11N5O/c1-16-7-4-2-6(3-5-7)8-13-9(11)15-10(12)14-8/h2-5H,1H3,(H4,11,12,13,14,15)
InChI 密鑰
WBDWTNWLWBQFJU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)