Merck
579335
Sigma-Aldrich
5-甲氧基-2-萘满酮
97%
别名:
5-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 5-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12O2
CAS号:
分子量:
176.21
Beilstein:
1451623
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
32-36 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc2CC(=O)CCc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
InChI 密鑰
MDAIAXRTLTVEOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3