Merck
579254
Sigma-Aldrich
1,6-二甲氧基萘
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H6(OCH3)2
CAS号:
分子量:
188.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc2c(OC)cccc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-10-6-7-11-9(8-10)4-3-5-12(11)14-2/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
RBUFUWIWCCOVOS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3