Merck
579122
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲基)环己烷甲酸,顺反异构体混合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3CC6H10CO2H
CAS号:
分子量:
196.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
71-75 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)C1CCC(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
LMEAZIIFLVDISW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3