Merck
579092
Sigma-Aldrich
聚(分散黄·7 甲基丙烯酸酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
表单
solid
转变温度
Tg 94 °C
溶解性
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
366 nm
应用
非线性光学聚合物
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)