Merck
577219
Sigma-Aldrich
4-己氧基苯基异氰酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3C(CH2)5OC6H4NCO
CAS号:
分子量:
219.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCOc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C13H17NO2/c1-2-3-4-5-10-16-13-8-6-12(7-9-13)14-11-15/h6-9H,2-5,10H2,1H3
InChI 密鑰
XQMJWYWIVNCPKB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)