Merck
576336
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 14
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H11Cl2N4NaO4S
CAS号:
分子量:
449.24
颜色索引号:
18960
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
mp
317 °C (lit.)
λmax
223 nm in H2O
SMILES字符串
[Na+].Cc1nn(c(O)c1\N=N/c2ccccc2)-c3cc(Cl)c(cc3Cl)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12Cl2N4O4S.Na/c1-9-15(20-19-10-5-3-2-4-6-10)16(23)22(21-9)13-7-12(18)14(8-11(13)17)27(24,25)26;/h2-8,23H,1H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b20-19-;
InChI key
VTTICLIVURCMBF-BLTQDSCZSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)