Merck
576026
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-(4-甲氧苯基)-1,3,4-噻二唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9N3OS
CAS号:
分子量:
207.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)-c2nnc(N)s2
InChI
1S/C9H9N3OS/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-11-12-9(10)14-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
InChI key
UJBCFMCQLVRXBQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)