Merck
575763
Sigma-Aldrich
仲高碘酸钠
99.999% trace metals basis
别名:
Sodium triparaperiodate, Trisodium dihydrogen orthoperiodate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na3H2IO6
CAS号:
分子量:
293.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: oxidant
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/H5IO6.3Na/c2-1(3,4,5,6)7;;;/h(H5,2,3,4,5,6,7);;;/q;3*+1/p-3
InChI 密鑰
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)