Merck
575518
Sigma-Aldrich
3-(4-甲氧基苯氧基)-1-丙磺酰氯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3COC6H4O(CH2)3SO2Cl
分子量:
264.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
45-46.7 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(OCCCS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13ClO4S/c1-14-9-3-5-10(6-4-9)15-7-2-8-16(11,12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
UFZBQBXKJZWBBV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)